missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CCR2-RA-[R], MedChemExpress

Código de producto. 16433756
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16433756 25 mg 25 miligramos
16453977 50 mg 50 miligramos
16448058 10 mg 10 miligramos
16447836 100 mg 100 miligramos
16400528 5 mg 5 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16433756

Marca: Medchem Express HY50081

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress CCR2-RA-[R] is an allosteric antagonist of the C-C chemokine receptor type 2 (CCR2) with an IC50 of 103 nM.

CCR2-RA-[R] is an allosteric antagonist of the C-C chemokine receptor type 2 (CCR2) with an IC50 of 103 nM.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material CCR2-RA-[R]
CAS 512177-83-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H19ClFNO3
Cantidad 25 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 125 mg/mL (355.32 mM)
SMILES O=C1C(O)=C(C(C)=O)[C@@H](C2CCCCC2)N1C(C(F)=C3)=CC=C3Cl
Peso molecular (g/mol) 351.8
Formula Weight (peso de la fórmula) 351.8
Porcentaje de pureza 98.29%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.