missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CCR2 Antibody (890231R) [FITC], Novus Biologicals™

Código de producto. 18679404 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18679404 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18679404

Marca: Novus Biologicals FAB8368RF

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CCR2 Monoclonal antibody specifically detects CCR2 in Rat samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CCR2
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 890231R
Conjugado FITC
Dilución Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación PBS
Alias de gen C-C chemokine receptor type 2, C-C CKR-2, CC-CKR-2CKR2B, CCR-2, CCR2A, CCR2B, CD192, CD192 antigen, chemokine (C-C motif) receptor 2, CKR2, CKR2A, CMKBR2MGC111760, FLJ78302, MCP-1 receptor, MCP-1-RMGC103828, MGC168006, Monocyte chemoattractant protein 1 receptor, monocyte chemotactic protein 1 receptor
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno NS0 mouse myeloma cell line transfected with rat CCR2, Accession # O55193
Método de purificación Protein A or G purified from cell culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Chemokines and Cytokines, Cytokine Research, GPCR, Immunology, Innate Immunity, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 729230
Especies diana Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.