missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CCR2 Antibody (2D8), DyLight 405, Novus Biologicals™

Código de producto. 18166178 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18166178 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18166178

Marca: Novus Biologicals NBP235333V

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CCR2 Monoclonal specifically detects CCR2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CCR2
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon 2D8
Conjugado DyLight 405
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Alias de gen C-C chemokine receptor type 2, C-C CKR-2, CC-CKR-2CKR2B, CCR-2, CCR2A, CCR2B, CD192, CD192 antigen, chemokine (C-C motif) receptor 2, CKR2, CKR2A, CMKBR2MGC111760, FLJ78302, MCP-1 receptor, MCP-1-RMGC103828, MGC168006, Monocyte chemoattractant protein 1 receptor, monocyte chemotactic protein 1 receptor
Símbolos de los genes CCR2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno A synthetic peptide made to an N-terminal portion of the human CCR2 protein (between residues 1-100) [Uniprot: P41597]
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cytokine Research, GPCR, Immunology, Innate Immunity, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 729230
Especificidad de la prueba Immunogen's sequence similarity with other species: Mouse (57%), Rabbit (57%).
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b λ
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.