Learn More
CCR2 Antibody (2D8) - BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. 18153388 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
25 microgramos
18153388 0.025 mg 25 microgramos
18065695 0.1 mg 0.10 miligramo
2 options
Código de producto. 18153388
Marca: Novus Biologicals NBP235333SS
Mouse Monoclonal Antibody
CCR2 Monoclonal specifically detects CCR2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CCR2
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon 2D8
Concentración 1.0 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 2 ug/ml, Immunohistochemistry 5 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 5 ug/ml
N.º de referencia del gen P41597
Alias de gen C-C chemokine receptor type 2, C-C CKR-2, CC-CKR-2CKR2B, CCR-2, CCR2A, CCR2B, CD192, CD192 antigen, chemokine (C-C motif) receptor 2, CKR2, CKR2A, CMKBR2MGC111760, FLJ78302, MCP-1 receptor, MCP-1-RMGC103828, MGC168006, Monocyte chemoattractant protein 1 receptor, monocyte chemotactic protein 1 receptor
Símbolos de los genes CCR2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno A synthetic peptide made to an N-terminal portion of the human CCR2 protein (between residues 1-100) [Uniprot: P41597]
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Chemokines and Cytokines, Cytokine Research, GPCR, Immunology, Innate Immunity, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 729230
Especificidad de la prueba Immunogen's sequence similarity with other species: Mouse (57%), Rabbit (57%).
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2b λ
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only