missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CCR10/GPR2 Antibody (314305R), PE/Atto594, Novus Biologicals™

Código de producto. 30025112 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30025112 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30025112

Marca: Novus Biologicals FAB3478RPEATT594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

CCR10/GPR2 Monoclonal antibody specifically detects CCR10/GPR2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CCR10/GPR2
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 314305R
Conjugado PE/ATTO 594
Dilución Flow Cytometry
Formulación PBS
Alias de gen CC chemokine receptor 10, C-C chemokine receptor type 10, C-C CKR-10, CC-CKR-10, CCR-10, chemokine (C-C motif) receptor 10, G protein-coupled receptor 2, GPR2G-protein coupled receptor 2
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Y3 rat myeloid cell line transfected with human CCR10, Gln8-Asn362, Accession # P46092
Método de purificación Protein A or G purified from cell culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Chemokines and Cytokines, Cytokine Research, GPCR, Immunology, Innate Immunity, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2826
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.