missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CCR1 Antibody, Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™

Código de producto. 18791042 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18791042 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18791042 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB10056334AF488

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

CCR1 Polyclonal antibody specifically detects CCR1 in Human, Mouse, Rabbit samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen), Flow (Cell Surface), Flow (Intracellular)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CCR1
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 488
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen C-C chemokine receptor type 1, CC-CKR-1, CCR-1, CD191, CD191 antigen, chemokine (C-C motif) receptor 1, CKR1, CKR-1, CMKBR1SCYAR1, CMKR1, HM145C-C CKR-1, LD78 receptor, Macrophage inflammatory protein 1-alpha receptor, MIP-1alpha-R, MIP1aR, RANTES receptor, RANTES-R
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was raised against a synthetic peptide of human CCR1 protein.
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Chemokines and Cytokines, Cytokine Research, GPCR, Immunology, Innate Immunity, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1230
Especies diana Human, Mouse, Rabbit
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.