missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CCR1 Antibody (53504), PE/Cy5.5, Novus Biologicals™

Código de producto. 30025711 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30025711 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30025711 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB145PECY55

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CCR1 Monoclonal antibody specifically detects CCR1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CCR1
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 53504
Conjugado PE-Cyanine5.5
Dilución Flow Cytometry
Formulación PBS
Alias de gen C-C chemokine receptor type 1, CC-CKR-1, CCR-1, CD191, CD191 antigen, chemokine (C-C motif) receptor 1, CKR1, CKR-1, CMKBR1SCYAR1, CMKR1, HM145C-C CKR-1, LD78 receptor, Macrophage inflammatory protein 1-alpha receptor, MIP-1alpha-R, MIP1aR, RANTES receptor, RANTES-R
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Swiss 3T3 mouse cell line transfected with human CCR1, Accession # P32246
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Chemokines and Cytokines, Cytokine Research, GPCR, Immunology, Innate Immunity, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1230
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.