missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CCNY Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | CCNY |
---|---|
Concentración | 0.21 mg/mL |
Aplicaciones | Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16818084
|
Proteintech
18042-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16808084
|
Proteintech
18042-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Cyclins, such as CCNY, control cell division cycles and regulate cyclin-dependent kinases.Especificaciones
CCNY | |
Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Mouse, Human | |
Q8BGU5, Q8ND76 | |
219771, 361261, 67974 | |
CCNY Fusion Protein Ag12674 | |
Primary | |
-20°C | |
CCNY |
0.21 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
C10orf9, CBCP1, CCNY, CFP1, Cyc Y, Cyclin box protein 1, Cyclin fold protein 1, cyclin X, cyclin Y | |
Ccny | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |