Learn More
Abnova™ CCNL1 Recombinant Protein
Código de producto. 16162423
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
25 microgramos
16162423 10 μg 10 microgramos
16172423 25 μg 25 microgramos
2 options
Código de producto. 16162423
Marca: Abnova™ H00057018P01.10ug
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Especificaciones
Número de acceso AAH38394
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulación 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
ID de gen (Entrez) 57018
Peso molecular 44.66
Nombre CCNL1 (Human) Recombinant Protein (P01)
Intervalo de pH 8
Método de preparación In vitro wheat germ expression system
Método de purificación Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Pruebas de control de calidad 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Cantidad 10 μg
Fuente Wheat Germ (in vitro)
Inmunógeno MASGPHSTATAAAAASSAAPSAGGSSSGTTTTTTTTTGGILIGDRLYSEVSLTIDHSLIPEERLSPTPSMQDGLDLPSETDLRILGCELIQAAGILLRLPQVAMATGQVLFHRFFYSKSFVKHSFEIVAMACINLASKIEEAPRRIRDVINVFHHLRQLRGKSDQLHLPKPG
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias de gen BM-001/PRO1073/ania-6a
Nombre común CCNL1
Símbolo de gen CCNL1
Reactividad cruzada Human
Especie Wheat Germ (in vitro)
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína GST
Formulario Solution