Learn More
Abnova™ CCNG2 (Human) Recombinant Protein
Código de producto. 16122741
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
25 microgramos
Código de producto. 16122741
Marca: Abnova™ H00000901P01.25ug
Human CCNG2 full-length ORF ( AAH32518, 1 a.a. - 344 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
  • Sequence: MKDLGAEHLAGHEGVQLLGLLNVYLEQEERFQPREKGLSLIEATPENDNTLCPGLRNAKVEDLRSLANFFGSCTETFVLAVNILDRFLALMKVKPKHLSCIGVCSFLLAARIVEEDCNIPSTHDVIRISQCKCTASDIKRMEKIISEKLHYELEATTALNFLHLYHTIILCHTSERKEILSLDKLEAQLKACNCRLIFSKAKPSVLALCLLNLEVETLKSVELLEILLLVKKHSKINDTEFFYWRELVSKCLAEYSSPECCKPDLKKLVWIVSRRTAQNLHNSYYSVPELPTIPEGGCFDESESSVAQAGVQWPDLSSFQPPPTRFKRFSCLSLRSSWDYSSWT
Especificaciones
Número de acceso AAH32518
ID de gen (Entrez) 901
Nombre cyclin G2
Método de preparación Wheat germ expression system
Pruebas de control de calidad 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Cantidad 25 μg
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Símbolo de gen CCNG2
Especie Wheat Germ (in vitro)
Etiqueta de proteína GST
Tampón 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer