Learn More
Abnova™ CCNG2 (Human) Recombinant Protein
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
25 microgramos
Descripción
- Sequence: MKDLGAEHLAGHEGVQLLGLLNVYLEQEERFQPREKGLSLIEATPENDNTLCPGLRNAKVEDLRSLANFFGSCTETFVLAVNILDRFLALMKVKPKHLSCIGVCSFLLAARIVEEDCNIPSTHDVIRISQCKCTASDIKRMEKIISEKLHYELEATTALNFLHLYHTIILCHTSERKEILSLDKLEAQLKACNCRLIFSKAKPSVLALCLLNLEVETLKSVELLEILLLVKKHSKINDTEFFYWRELVSKCLAEYSSPECCKPDLKKLVWIVSRRTAQNLHNSYYSVPELPTIPEGGCFDESESSVAQAGVQWPDLSSFQPPPTRFKRFSCLSLRSSWDYSSWT
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | AAH32518 |
| ID de gen (Entrez) | 901 |
| Nombre | cyclin G2 |
| Método de preparación | Wheat germ expression system |
| Pruebas de control de calidad | 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue |
| Cantidad | 10 μg |
| Requisitos de almacenamiento | Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
| Símbolo de gen | CCNG2 |
| Especie | Wheat Germ (in vitro) |
| Etiqueta de proteína | GST |
| Mostrar más |