missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CCL8/MCP-2 Antibody (RM0184-17A2), DyLight 650, Novus Biologicals™

Código de producto. 18079918 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18079918 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18079918

Marca: Novus Biologicals NBP212123C

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

CCL8/MCP-2 Monoclonal specifically detects CCL8/MCP-2 in Mouse samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CCL8/MCP-2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon RM0184-17A2
Conjugado DyLight 650
Dilución Western Blot
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen C-C motif chemokine 8, chemokine (C-C motif) ligand 8, HC14, MCP2, MCP-2, member 8 (monocyte chemotactic protein 2), monocyte chemoattractant protein 2, SCYA10, small-inducible cytokine A8
Símbolos de los genes CCL8
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Mouse recombinant CCL8/MCP-2
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Biologically Active Proteins, Chemokines and Cytokines, Cytokine Research, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6355
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.