Learn More
CCL3/CCL4 Antibody (93342), mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™
Código de producto. 18559359 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18559359 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18559359 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB2701MFV450
Mouse Monoclonal Antibody
CCL3/CCL4 Monoclonal antibody specifically detects CCL3/CCL4 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CCL3/CCL4
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 93342
Conjugado mFluor Violet 450 SE
Dilución Western Blot, Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen C-C motif chemokine;C-C motif chemokine 3;G0S19-1;LD78ALPHA;MIP1A;MIP-1-alpha;SCYA3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human CCL3/MIP-1 alpha , Ala27-Ala92, Accession # P10147
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6348
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Isotype IgG2b