Learn More
CCL28 Rabbit anti-Human, Clone: 12, Novus Biologicals™
Código de producto. 18222457 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
18222457 50 μg 50 microlitros
18203728 100 μg 100 microlitros
2 options
Código de producto. 18222457
Marca: Novus Biologicals NBP28958550UL
Rabbit Monoclonal Antibody
CCL28 Monoclonal specifically detects CCL28 in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CCL28
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 12
Conjugado Unconjugated
Dilución ELISA 1:5000-1:10000
Formulación 0.2 um filtered solution in PBS
Alias de gen chemokine (C-C motif) ligand 28, member 28, MGC71902, Protein CCK1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Human CCL28 Protein
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Biologically Active Proteins
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 56477
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG