missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
CCL22/MDC Monoclonal antibody specifically detects CCL22/MDC in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CCL22/MDC |
| Aplicaciones | Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 57203 |
| Conjugado | Alexa Fluor 594 |
| Dilución | Western Blot, Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gen | A-152E5.1, ABCD-1, CC chemokine STCP-1, C-C motif chemokine 22, chemokine (C-C motif) ligand 22, DC/B-CK, Macrophage-derived chemokine, MDCStimulated T-cell chemotactic protein 1, MGC34554, SCYA22MDC(1-69), small inducible cytokine A22, small inducible cytokine subfamily A (Cys-Cys), member 22, Small-inducible cytokine A22, STCP-1, stimulated T cell chemotactic protein 1 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | E. coli-derived recombinant human CCL22/MDC, Gly25-Gln93, Accession # O00626.1 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?