missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CCL21/6Ckine Antibody (RM0174-10K10), PE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18470482 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18470482 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18470482

Marca: Novus Biologicals NBP212104PE

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

CCL21/6Ckine Monoclonal antibody specifically detects CCL21/6Ckine in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CCL21/6Ckine
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon RM0174-10K10
Conjugado PE
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación PBS
Alias de gen 6CkineSmall-inducible cytokine A21, Beta-chemokine exodus-2, chemokine (C-C motif) ligand 21, CKb9, member 21, SCYA21MGC34555, secondary lymphoid tissue chemokine, SLCSecondary lymphoid-tissue chemokine
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Mouse recombinant CCL21/6Ckine
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Biologically Active Proteins, Cancer, Cell Cycle and Replication, Chemokines and Cytokines
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6366
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.