missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CCL2/MCP1 Antibody, CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30153298 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30153298 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30153298

Marca: Novus Biologicals NBP107035CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

CCL2/MCP1 Polyclonal antibody specifically detects CCL2/MCP1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Neutralization,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CCL2/MCP1
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Neutralization, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen C-C motif chemokine 2, chemokine (C-C motif) ligand 2, GDCF-2, HC11Monocyte secretory protein JE, MCAFMonocyte chemotactic and activating factor, MCP1 Monocyte chemotactic protein 1, MCP-1 Small-inducible cytokine A2, MGC9434, Monocyte chemoattractant protein 1, monocyte chemoattractant protein-1, SCYA2HSMCR30, small inducible cytokine A2 (monocyte chemotactic protein 1, homologous tomouse Sig-je), small inducible cytokine subfamily A (Cys-Cys), member 2, SMC-CF
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide made to an internal portion of rat MCP1 (within residues 15-40). [Swiss-Prot# P14844]
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Asthma, Biologically Active Proteins, Cancer, Chemokines and Cytokines, Cytokine Research, Hypoxia, Immunology, Innate Immunity, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6347
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.