missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CCL2/MCP1 Antibody (2D8), PE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18499071 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18499071 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18499071 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP222115PE

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CCL2/MCP1 Monoclonal antibody specifically detects CCL2/MCP1 in Human, Mouse, Rat, Feline, Primate samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CCL2/MCP1
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon 2D8
Conjugado PE
Formulación PBS
Alias de gen C-C motif chemokine 2, chemokine (C-C motif) ligand 2, GDCF-2, HC11Monocyte secretory protein JE, MCAFMonocyte chemotactic and activating factor, MCP1 Monocyte chemotactic protein 1, MCP-1 Small-inducible cytokine A2, MGC9434, Monocyte chemoattractant protein 1, monocyte chemoattractant protein-1, SCYA2HSMCR30, small inducible cytokine A2 (monocyte chemotactic protein 1, homologous tomouse Sig-je), small inducible cytokine subfamily A (Cys-Cys), member 2, SMC-CF
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified recombinant fragment of human MCP1 expressed in E. coli. [Uniprot: P13500]
Método de purificación Ammonium sulfate precipitation
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Asthma, Cancer, Cytokine Research, Hypoxia, Immunology, Innate Immunity, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6347
Especies diana Human, Mouse, Rat, Feline, Primate
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.