missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CCL2/JE/MCP-1 Antibody (123616R) [Janelia Fluor™ 635], Novus Biologicals™

Código de producto. 30169310 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30169310 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30169310

Marca: Novus Biologicals FAB479RJF635

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

CCL2/JE/MCP-1 Monoclonal antibody specifically detects CCL2/JE/MCP-1 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CCL2/JE/MCP-1
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 123616R
Conjugado Janelia Fluor 635
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen C-C motif chemokine ligand 2, CCL2, GDCF-2, HC11, HSMCR30, MCAF, Mcp1, Mcp-1, SCYA2, SMC-CF
Especie del huésped Rat
Inmunógeno E. coli-derived recombinant mouse CCL2, Gln24-Arg96, Accession # P10148
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6347
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Liquid
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.