missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CCL19/MIP-3 beta Antibody (OTI2A12), PerCP, Novus Biologicals™

Código de producto. 30025740 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30025740 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30025740

Proveedor: Novus Biologicals NBP271278PCP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CCL19/MIP-3 beta Monoclonal antibody specifically detects CCL19/MIP-3 beta in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CCL19/MIP-3 beta
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2A12
Conjugado PerCP
Dilución Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación PBS
Alias de gen beta chemokine exodus-3, Beta-chemokine exodus-3, CC chemokine ligand 19, C-C motif chemokine 19, chemokine (C-C motif) ligand 19, CKb11, EBI1-ligand chemokine, ELCMIP-3-beta, Epstein-Barr virus-induced molecule 1 ligand chemokine, exodus-3, Macrophage inflammatory protein 3 beta, macrophage inflammatory protein 3-beta, MGC34433, MIP-3b, MIP3BCK beta-11, SCYA19EBI1 ligand chemokine, small inducible cytokine subfamily A (Cys-Cys), member 19, Small-inducible cytokine A19
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 22-98 of human CCL19 (NP_006265) produced in E.coli.
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Biologically Active Proteins
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6363
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.