missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CCL19/MIP-3 beta Antibody (54909), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™

Código de producto. 18583409 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18583409 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18583409 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB361X

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CCL19/MIP-3 beta Monoclonal antibody specifically detects CCL19/MIP-3 beta in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Flow Cytometry (Intracellular Staining), Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CCL19/MIP-3 beta
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Flow Cytometry (Intracellular Staining), Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 54909
Conjugado Alexa Fluor 532
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Intracellular Staining by Flow Cytometry, Immunocytochemistry
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen beta chemokine exodus-3, Beta-chemokine exodus-3, CC chemokine ligand 19, C-C motif chemokine 19, chemokine (C-C motif) ligand 19, CKb11, EBI1-ligand chemokine, ELCMIP-3-beta, Epstein-Barr virus-induced molecule 1 ligand chemokine, exodus-3, Macrophage inflammatory protein 3 beta, macrophage inflammatory protein 3-beta, MGC34433, MIP-3b, MIP3BCK beta-11, SCYA19EBI1 ligand chemokine, small inducible cytokine subfamily A (Cys-Cys), member 19, Small-inducible cytokine A19
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human CCL19/MIP-3 beta , Gly22-Ser98, Accession # Q99731.1
Método de purificación Protein A or G purified from ascites
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Biologically Active Proteins
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6363
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.