missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CCL18/PARC Antibody (64507), Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™

Código de producto. 18553868 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18553868 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18553868 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB394J

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CCL18/PARC Monoclonal antibody specifically detects CCL18/PARC in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA Standard (Matched Pair), ELISA Capture (Matched Antibody Pair), ELISA Detection (Matched Antibody Pair), Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CCL18/PARC
Aplicaciones Western Blot, ELISA Standard (Matched Pair), ELISA Capture (Matched Antibody Pair), ELISA Detection (Matched Antibody Pair), Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 64507
Conjugado Janelia Fluor 646
Dilución Western Blot, ELISA Standard (Matched Pair), ELISA Capture (Matched Antibody Pair), ELISA Detection (Matched Antibody Pair), Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Alternative macrophage activation-associated CC chemokine 1, AMAC1CC chemokine ligand 18, AMAC-1Small-inducible cytokine A18, chemokine (C-C motif) ligand 18 (pulmonary and activation-regulated), CKb7, DC-CK1CC chemokine PARC, DCCK1Macrophage inflammatory protein 4, Dendritic cell chemokine 1, MIP4, MIP-4C-C motif chemokine 18, PARCPulmonary and activation-regulated chemokine, SCYA18chemokine (C-C), dendritic, small inducible cytokine A18, small inducible cytokine subfamily A (Cys-Cys), member 18, pulmonary andactivation-regulated
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human CCL18/PARC, Ala21-Ala89, Accession # P55774.1
Método de purificación Protein A or G purified from ascites
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Biologically Active Proteins, Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6362
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.