missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CCL17/TARC Antibody (54015), PerCP, Novus Biologicals™

Código de producto. 30033348 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mL
Tamaño de la unidad:
0.50 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30033348 0.5 mL 0.50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30033348 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB3641C

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CCL17/TARC Monoclonal antibody specifically detects CCL17/TARC in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CCL17/TARC
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 54015
Conjugado PerCP
Dilución Western Blot, Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación PBS
Alias de gen ABCD-2, CC chemokine TARC, C-C motif chemokine 17, chemokine (C-C motif) ligand 17, MGC138273, SCYA17MGC138271, small inducible cytokine subfamily A (Cys-Cys), member 17, Small-inducible cytokine A17, T cell-directed CC chemokine, TARCA-152E5.3, Thymus and activation-regulated chemokine
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human CCL17/TARC, Ala24-Ser94, Accession # Q92583.1
Método de purificación Protein A or G purified from ascites
Cantidad 0.5 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Biologically Active Proteins, Chemokines and Cytokines
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6361
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.