Descripción
CCL11/Eotaxin Polyclonal specifically detects CCL11/Eotaxin in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CCL11/Eotaxin |
| Aplicaciones | Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1 μg/mL, ELISA 1:100-1:2000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 5-10 μg/mL |
| Formulación | PBS with 0.02% Sodium Azide |
| N.º de referencia del gen | CAB07027 |
| Alias de gen | C-C motif chemokine 11, chemokine (C-C motif) ligand 11, Eosinophil chemotactic protein, eotaxin, eotaxin-1, MGC22554, SCYA11Small-inducible cytokine A11, small inducible cytokine subfamily A (Cys-Cys), member 11 (eotaxin) |
| Símbolos de los genes | CCL11 |
| Mostrar más |
For Research Use Only