Learn More
CCDC94 Antibody, DyLight 350, Novus Biologicals™
Código de producto. 18516209 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18516209 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18516209
Marca: Novus Biologicals NBP318502UV
Rabbit Polyclonal Antibody
CCDC94 Polyclonal antibody specifically detects CCDC94 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CCDC94
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 350
Dilución Western Blot
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen coiled-coil domain containing 94, coiled-coil domain-containing protein 94, FLJ10374
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recognizes region between residues Between between 273 and 323..
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55702
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG