Learn More
CCDC90A Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 18200239 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
18200239 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 18200239
Marca: Novus Biologicals NBP191586
Rabbit Polyclonal Antibody
CCDC90A Polyclonal specifically detects CCDC90A in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CCDC90A
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/ml
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1.0 ug/ml
Formulación PBS, 2% Sucrose with 0.09% Sodium Azide
N.º de referencia del gen NP_001026883
Alias de gen C6orf79, coiled-coil domain containing 90A, coiled-coil domain-containing protein 90A, mitochondrial, FLJ20958
Símbolos de los genes CCDC90A
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide directed towards the middle region of human CCDC90A. Peptide sequence ELHQLKQQVMDEVIKVRTDTKLDFNLEKSRVKELYSLNEKKLLELRTEIV.
Peso molecular del antígeno 40 kDa
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 63933
Especificidad de la prueba Expected identity based on immunogen sequence: Chicken: 85%.
Reconstitución Centrifuge the vial of lyoph antibody at 12,000 x g for 20 seconds. Add 50μL of distilled water. Vortex followed by centrifuge again to pellet the solution.Final concentration is 1mg/mL in PBS buffer.
Especies diana Human, Mouse, Rat, Bovine, Canine, Equine, Guinea Pig
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only