missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CCDC75 Antibody, Allophycocyanin, Novus Biologicals™

Código de producto. 18621058 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18621058 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18621058

Marca: Novus Biologicals NBP306106APC

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

CCDC75 Polyclonal antibody specifically detects CCDC75 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CCDC75
Aplicaciones Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Conjugado APC
Dilución Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Formulación PBS
Alias de gen CENP-Y, coiled-coil domain containing 75
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human CCDC75 fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 253635
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.