missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CBWD1 Antibody (OTI4D4), PE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18101203 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18101203 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18101203 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP272027PE

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CBWD1 Monoclonal specifically detects CBWD1 in Human, Rat, Canine, Primate, Monkey samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CBWD1
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI4D4
Conjugado PE
Dilución Flow Cytometry
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen Cobalamin synthase W domain-containing protein 1, cobalamin synthetase W domain-containing protein 1, COBP, COBW domain containing 1, COBW domain-containing protein 1, COBW-like protein, NPC-A-6, NPC-A-6 COBW domain-containing protein 1
Símbolos de los genes CBWD1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human CBWD1 (NP_060961) produced in HEK293T cells.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55871.0
Especies diana Human, Rat, Canine, Primate, Monkey
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.