missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
CBP/KAT3A Polyclonal specifically detects CBP/KAT3A in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 0.5 mg/ml |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Peso molecular del antígeno | 261 kDa |
| Cantidad | 100 μL |
| Especies diana | Rat, Canine, Guinea Pig, Rabbit |
For Research Use Only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?