missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CBL Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
316.00€ - 513.00€
Especificaciones
| Antígeno | CBL |
|---|---|
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18434441
|
Novus Biologicals
NBP1-86588-25ul |
25 μL |
316.00€
25 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18060304
|
Novus Biologicals
NBP1-86588 |
0.1 mL |
513.00€
0.10 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
CBL Polyclonal specifically detects CBL in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.Especificaciones
| CBL | |
| Polyclonal | |
| Rabbit | |
| Cancer, Signal Transduction, Zinc Finger | |
| Cas-Br-M (murine) ecotropic retroviral transforming sequence, Casitas B-lineage lymphoma proto-oncogene, CBL2E3 ubiquitin-protein ligase CBL, EC 6.3.2, EC 6.3.2.-, oncogene CBL2, Proto-oncogene c-Cbl, RING finger protein 55, RNF55C-CBL, Signal transduction protein CBL | |
| CBL | |
| IgG | |
| Affinity Purified | |
| Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins. |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide | |
| 867 | |
| This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:PTTNVTEGSQVPERPPKPFPRRINSERKAGSCQQGSGPAASAATASPQLSSEIENLMSQGYSYQDIQKALVIAQNNIEMAKNILREFVSISSPAHVA | |
| Primary | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
For Research Use Only
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto