missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CBL Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18434441 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18434441 25 μL 25 microlitros
18060304 0.1 mL 0.10 ml
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18434441

Marca: Novus Biologicals NBP18658825ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

CBL Polyclonal specifically detects CBL in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CBL
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.04-0.4 ug/mL, Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 0.25-2 ug/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Formulación PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen Cas-Br-M (murine) ecotropic retroviral transforming sequence, Casitas B-lineage lymphoma proto-oncogene, CBL2E3 ubiquitin-protein ligase CBL, EC 6.3.2, EC 6.3.2.-, oncogene CBL2, Proto-oncogene c-Cbl, RING finger protein 55, RNF55C-CBL, Signal transduction protein CBL
Símbolos de los genes CBL
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:PTTNVTEGSQVPERPPKPFPRRINSERKAGSCQQGSGPAASAATASPQLSSEIENLMSQGYSYQDIQKALVIAQNNIEMAKNILREFVSISSPAHVA
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Signal Transduction, Zinc Finger
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 867
Especificidad de la prueba Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Rat, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.