Learn More
CBCP3 Antibody, DyLight 550, Novus Biologicals™
Código de producto. 18552783 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18552783 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18552783
Marca: Novus Biologicals NBP298584R
Rabbit Polyclonal Antibody
CBCP3 Polyclonal antibody specifically detects CBCP3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CBCP3
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 550
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen ATP/GTP binding protein-like 3, ATP/GTP-binding protein-like 3, CCP3, cytosolic carboxypeptidase 3, EC 3.4.17, EC 3.4.17.-, FLJ12983, MGC32955
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human CBCP3 fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 340351
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG