missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CAY10602, MedChemExpress

Código de producto. 16486667
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16486667 5 mg 5 miligramos
16494966 100 mg 100 miligramos
16460307 50 mg 50 miligramos
16403958 10 mg 10 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16486667

Marca: Medchem Express HY104073

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress CAY10602 is a SIRT1 activator. CAY10602 dose-dependently suppresses the NF-κB-dependent induction of TNF-α by lipopolysaccharide in THP-1 cells.

CAY10602 is a SIRT1 activator. CAY10602 dose-dependently suppresses the NF-κB-dependent induction of TNF-α by lipopolysaccharide in THP-1 cells.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material CAY10602
CAS 374922-43-7
Color Gris
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H15FN4O2S
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 41.67 mg/mL (99.58 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=C(S(=O)(C2=CC=CC=C2)=O)C3=NC4=CC=CC=C4N=C3N1C5=CC=C(F)C=C5
Peso molecular (g/mol) 418.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 418.44
Porcentaje de pureza 98.63%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.