missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Caveolin-1 Antibody (7C8), Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 30060764 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30060764 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30060764

Marca: Novus Biologicals FAB5736U

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Caveolin-1 Monoclonal antibody specifically detects Caveolin-1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Caveolin-1
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 7C8
Conjugado Alexa Fluor 350
Dilución Western Blot, Immunocytochemistry
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CAV, caveolae protein, 22kD, caveolin 1, caveolae protein, 22kDa, cell growth-inhibiting protein 32, MSTP085
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Puified rat adipocyte low density microsomes, Accession # P41350
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Caveolae Markers, Cellular Markers, Cholesterol Metabolism, Hypoxia, Lipid and Metabolism, Lipid Droplets, Phospho Specific, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 857
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.