missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cav1.2 Antibody (S57), Novus Biologicals™

Código de producto. 18499843 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18499843 0.1 mg 0.10 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18499843 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP122439

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Cav1.2 Monoclonal antibody specifically detects Cav1.2 in Human, Mouse, Rat, Hamster, Rabbit samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Microarray
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Cav1.2
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon S57
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:1000, Immunohistochemistry 1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100, Immunoprecipitation 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 0.1 - 1.0 μg/mL, Microarray
Formulación PBS (pH 7.4), 50% Glycerol
N.º de referencia del gen P15381
Alias de gen alpha-1 subunit, calcium channel, voltage-dependent, L type, alpha 1C subunit, cardic dihydropyridine-sensitive, alpha-1 subunit, L type, alpha 1 polypeptide, isoform 1, cardic muscle, L type, alpha-1 polypeptide, isoform 1, cardiac muscle, splice variant 10*
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Fusion protein amino acids 1507-1733 (intracellular carboxyl terminus) of rabbit Cav1.2
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cognition and Behavior, Phospho Specific
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 775
Especies diana Human, Mouse, Rat, Hamster, Rabbit
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.