Learn More
Cav1.2 Antibody (4D10), Novus Biologicals™
Código de producto. 18340858 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.01 miligramo
18340858 0.1 mg 0.01 miligramo
1 options
Código de producto. 18340858
Marca: Novus Biologicals H00000775M20
Mouse Monoclonal Antibody
Cav1.2 Monoclonal antibody specifically detects Cav1.2 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Cav1.2
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 4D10
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500
Formulación In 1x PBS, pH 7.4
N.º de referencia del gen NP_000710
Alias de gen alpha-1 subunit, calcium channel, voltage-dependent, L type, alpha 1C subunit, cardic dihydropyridine-sensitive, alpha-1 subunit, L type, alpha 1 polypeptide, isoform 1, cardic muscle, L type, alpha-1 polypeptide, isoform 1, cardiac muscle, splice variant 10*
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno CACNA1C (NP_000710, 2039 a.a. ~ 2138 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. AVLISEGLGQFAQDPKFIEVTTQELADACDMTIEEMESAADNILSGGAPQSPNGALLPFVNCRDAGQDRAGGEEDAGCVRARGRPSEEELQDSRVYVSSL
Método de purificación IgG purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cognition and Behavior, Phospho Specific
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 775
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ