missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cathepsin V Antibody, Biotin, Novus Biologicals™

Código de producto. 30030449 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30030449 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30030449

Marca: Novus Biologicals NBP326082B

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Cathepsin V Polyclonal antibody specifically detects Cathepsin V in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Cathepsin V
Aplicaciones ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado Biotin
Dilución ELISA
Formulación PBS
Alias de gen cathepsin L2, Cathepsin U, Cathepsin V, CATL2, CTSUcathepsin L2, preproprotein, CTSVMGC125957, EC 3.4.22, EC 3.4.22.43
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Rabbits immunized with purified, recombinant Human Cathepsin V (Accession#: NP_001324.2, Met1-Val334)
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1515
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.