missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
Cathepsin L Monoclonal specifically detects Cathepsin L in Human, Mouse, Rat, Mustelid samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Frozen, Microarray.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Cathepsin L |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 33/2 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:200, ELISA 1:100-1:2000, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Frozen 1:10-1:500, Microarray |
| Formulación | Ascites with 15mM Sodium Azide |
| N.º de referencia del gen | P07711 |
| Alias de gen | cathepsin L, cathepsin L1, CATL, CTSLEC 3.4.22.15, EC 3.4.22, FLJ31037, Major excreted protein, MEP |
| Símbolos de los genes | CTSL |
| Mostrar más |
For Research Use Only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?