Learn More
Cathepsin K Antibody (CTSK/2792), PE, Novus Biologicals™
Código de producto. 18633920 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18633920 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18633920 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP279890PE
Mouse Monoclonal Antibody
Cathepsin K Monoclonal antibody specifically detects Cathepsin K in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Cathepsin K
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Clasificación Monoclonal
Clon CTSK/2792
Conjugado PE
Formulación PBS
Alias de gen cathepsin K, cathepsin K (pycnodysostosis), Cathepsin O, cathepsin O1, Cathepsin O2, Cathepsin X, CTS02, CTSO, CTSO1, CTSO2, EC 3.4.22, EC 3.4.22.38, MGC23107, PKND, PYCD
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment of human Cathepsin K protein (around aa 163-274) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P43235)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1513
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ