Learn More
Cathepsin K Antibody (1B11), Novus Biologicals™
Código de producto. 18340838 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.01 miligramo
18340838 0.1 mg 0.01 miligramo
1 options
Código de producto. 18340838
Marca: Novus Biologicals H00001513M03
Mouse Monoclonal Antibody
Cathepsin K Monoclonal antibody specifically detects Cathepsin K in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Cathepsin K
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 1B11
Conjugado Unconjugated
Formulación In 1x PBS, pH 7.4
N.º de referencia del gen AAH16058
Alias de gen cathepsin K, cathepsin K (pycnodysostosis), Cathepsin O, cathepsin O1, Cathepsin O2, Cathepsin X, CTS02, CTSO, CTSO1, CTSO2, EC 3.4.22, EC 3.4.22.38, MGC23107, PKND, PYCD
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno CTSK (AAH16058, 220 a.a. ~ 329 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. KCRGYREIPEGNEKALKRAVARVGPVSVAIDASLTSFQFYSKGVYYDESCNSDNLNHAVLAVGYGIQKGNKHWIIKNSWGENWGNKGYILMARNKNNACGIANLASFPKM
Método de purificación IgG purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1513
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ