missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cathepsin D Antibody (010), Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™

Código de producto. 18249439 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18249439 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18249439 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP290119AF594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Cathepsin D Monoclonal specifically detects Cathepsin D in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Cathepsin D
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon 10
Conjugado Alexa Fluor 594
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen cathepsin D, cathepsin D (lysosomal aspartyl protease), CPSD, EC 3.4.23, EC 3.4.23.5, lysosomal aspartyl peptidase, lysosomal aspartyl protease, MGC2311, neuronal 10
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human Cathepsin D (P07339; Met1-Leu412).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cellular Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1509
Especificidad de la prueba No cross-reactivity in ELISA with: Mouse CTSD Human CTSA Human CTSB Human CTSL Human BACE1
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.