Learn More
Fisherbrand™ Catalyst PharMed™ BPT Formulation Stopped Tubing Assembly
Preconfigured ready-to-use links and assemblies.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.45000kg
Descripción
- Disponibles en silicona curada con platino, TPE y PVC
- Garantizan que la cantidad óptima de tubos esté en el cabezal de la bomba
Especificaciones
Conjunto de tubos con tapón | |
4,8 mm | |
1,6 mm |