missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CAT1 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18096864 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18096864 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18096864

Marca: Novus Biologicals NBP159836

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

CAT1 Polyclonal specifically detects CAT1 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CAT1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/ml
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1.0 ug/ml
Formulación PBS, 2% Sucrose with 0.09% Sodium Azide
N.º de referencia del gen P30825
Alias de gen amino acid transporter, cationic 1, ATRC1ERR, CAT-1System Y+ basic amino acid transporter, Ecotropic retroviral leukemia receptor homolog, ecotropic retroviral receptor, Ecotropic retrovirus receptor homolog, HCAT1, high affinity cationic amino acid transporter 1, REC1LCAT1, solute carrier family 7 (cationic amino acid transporter, y+ system), member 1, Solute carrier family 7 member 1
Símbolos de los genes SLC7A1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptides corresponding to SLC7A1(solute carrier family 7 (cationic amino acid transporter, y+ system), member 1) The peptide sequence was selected from the N terminal of SLC7A1. Peptide sequence ELWAFITGWNLILSYIIGTSSVARAWSATFDELIGRPIGEFSRTHMTLNA The peptide sequence for this immunogen was taken from within the described region.
Peso molecular del antígeno 68 kDa
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6541
Reconstitución Centrifuge the vial of lyoph antibody at 12,000 x g for 20 seconds. Add 50μL of distilled water. Vortex followed by centrifuge again to pellet the solution.Final concentration is 1mg/mL in PBS buffer.
Especies diana Human, Mouse, Rat, Bovine, Canine, Equine, Guinea Pig, Rabbit
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.