Descripción
Los recolectores de fracciones están destinados a la recogida de fracciones de los ciclos de purificación. Proporcionan seguridad de las muestras, flexibilidad y un alto rendimiento. El ÄKTA avant tiene un colector de fracciones incorporado. El ÄKTA pure incluye el colector de fracciones F9-C.
- El instrumento detecta automáticamente el tipo de cassette
- Los cassettes se conectan directamente a la ÄKTA avant en el lado corto o en el largo
- Los cassettes se colocan en una bandeja del colector de fracciones F9-C
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Cromatografía: Colección de fracciones de los ciclos de purificación |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema de cromatografía ÄKTA Avant y colector de fracciones F9-C |
| Cantidad | 2/pack |
| Tamaño de muestra | 24 × 8 ml |