Learn More
Cytiva Esponjas de espuma de casete
Código de producto. p-4903988 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Grosor (imperial):
0,11 in
0,25 in
Grosor (métrico):
0,3 cm
6 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Código de producto. Grosor (imperial) Grosor (métrico) unitSize
11750615 0,25 in 6 mm paquete de 4
10279394 0,11 in 0,3 cm paquete de 4
2 options
Código de producto. 11750615
Marca: Cytiva TE25
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Estas esponjas de espuma de casete son accesorios para depósitos de transferencia.
  • Esponjas de espuma de casete
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Unidad de inmunotransferencia de minitanque TE22
Tipo Esponja de espuma de casete
Material Espuma
Cantidad 4 paq.
Grosor (imperial) 0,25 in
Grosor (métrico) 6 mm