missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Caspase-8 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18638857 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
25 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18638857 25 μL 25 microlitros
18208062 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18638857

Marca: Novus Biologicals NBP25888125ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Caspase-8 Polyclonal specifically detects Caspase-8 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Caspase-8
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-4 μg/mL
Formulación PBS (pH 7.2), containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen AIS, androgen receptor, DHTRTFM, Dihydrotestosterone receptorHYSP1, HUMARA, NR3C4KD, Nuclear receptor subfamily 3 group C member 4, SMAX1SBMA, spinal and bulbar muscular atrophy
Símbolos de los genes CASP8
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:MEKRVILGEGKLDILKRVCAQINKSLLKIINDYEEFSKGALTTTFEELHFEIKPHDDCTVEQIYEILKIYQLMDHSNMDCFICCILSHGDKGIIYGTDGQEAPIYELTSQFTGLKCPSLAGKPKV
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Apoptosis Detections, Cancer, Caspases, Cell Biology, Necroptosis, Ubiquitin Proteasome Pathway
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 841
Especificidad de la prueba Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.