missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Caspase-6 Antibody, Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™

Código de producto. 18593343 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
:
0.1 mL; Alexa Fluor 405
Código de producto.
18593343 0.1 mL; Alexa Fluor 405
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18593343

Marca: Novus Biologicals NBP299463AF405

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Caspase-6 Polyclonal antibody specifically detects Caspase-6 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Caspase-6
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 405
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Apoptotic protease Mch-2, CASP-6, caspase 6, apoptosis-related cysteine peptidase, caspase 6, apoptosis-related cysteine protease, caspase-6, EC 3.4.22, MCH2EC 3.4.22.59
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the center region of the Human Caspase-6.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cancer, Caspases
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 839
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.