missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Caspase 5 Antibody, Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 18538872 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18538872 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18538872 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP298202AF350

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Caspase 5 Polyclonal antibody specifically detects Caspase 5 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Caspase 5
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 350
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen CASP-5, caspase 5, apoptosis-related cysteine peptidase, caspase 5, apoptosis-related cysteine protease, caspase-5, EC 3.4.22, EC 3.4.22.58, ICE(rel)III, ICE(rel)-III, ICEREL-III, ICH3, ICH-3, MGC141966, Protease ICH-3, Protease TY, TY protease
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human Caspase 5 fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cancer, Caspases
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 838
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.