missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Caspase-4 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18638032 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18638032 100 μg 100 microlitros
18692915 50 μg 50 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18638032

Marca: Novus Biologicals NBP297308100ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Caspase-4 Polyclonal antibody specifically detects Caspase-4 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Caspase-4
Aplicaciones Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:100-1:500
Formulación PBS (pH 7.0)
Alias de gen apoptotic cysteine protease Mih1/TX, CASP-4, caspase 4, apoptosis-related cysteine peptidase, caspase 4, apoptosis-related cysteine protease, caspase-4, EC 3.4.22, EC 3.4.22.57, ICE(rel)II, ICE(rel)-II, ICEREL-II, ICH2, ICH-2, Mih1/TX, Protease ICH-2, Protease TX, TX
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human Caspase-4 fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cancer, Caspases
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 837
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.