missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Caspase-3 Antibody (CPP32 4-1-18), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30148470 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30148470 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30148470

Marca: Novus Biologicals NB500210CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Caspase-3 Monoclonal antibody specifically detects Caspase-3 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunoprecipitation,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunohistochemistry (Frozen),Simple Western,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Caspase-3
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
Clasificación Monoclonal
Clon CPP32 4-1-18
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen Apopain, apoptosis-related cysteine protease, CASP-3, caspase 3, apoptosis-related cysteine peptidase, caspase-3, CPP-32, CPP32B, CPP32SREBP cleavage activity 1, Cysteine protease CPP32, EC 3.4.22, EC 3.4.22.56, PARP cleavage protease, procaspase3, Protein Yama, SCA-1, Yama
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This Caspase-3 Antibody (CPP32 4-1-18) was developed against full-length recombinant human Caspase 3 [UniProt# P42574].
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Alzheimers Research, Apoptosis, Cancer, Caspases, Cell Biology, Lipid and Metabolism, Neurodegeneration, Neuroscience, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 836
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.